Wägeflaschen, Glas
Lieferant: Witeg
WITG2.872.005EA 16.3 EUR
WITG2.872.005
Wägeflaschen, Glas
Flaschen Wägegläser
Aus Borosilikatglas hergestellt.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
  • Permanente Graduierungen und Maßangaben
Niedrige Form