Destillationskolben, Engler-Typ
Lieferant: Witeg
214-4512EA 39.57 EUR
214-4512
Destillationskolben, Engler-Typ
Kolben Destillierkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Durch die gleichmäßige Wanddickenverteilung sind diese Kolben ideal für Heizanwendungen und Destillationen. Mit Normschliffhülse NS 19/26 und seitlicher Öffnung.