Fixierbinde, Askina® Elast
Lieferant: B. Braun
Askina® Elast
BRAU9048120EA 21.3 EUR
BRAU9048120
Fixierbinde, Askina® Elast
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Elastische, grobmaschige Fixierbinde aus 70 % Viskose und 30 % Polyamid. Für alle Arten von Fixierverbänden und leichten Stützverbänden.
  • Sehr guter Tragekomfort durch hohen Naturfaseranteil
  • Gute Haftung der einzelnen Bindentouren durch gekreppte Webstruktur
  • Ca. 130 % längselastisch
  • Sterilisierbar im Autoklaven