N-Ethyldiisopropylamin ≥99,5% für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: N,N-Diisopropylethylamin
84574.290EA 410 EUR
84574.290
N-Ethyldiisopropylamin ≥99,5% für die Peptidsynthese
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,5 %
Aussehen Klare Flüssigkeit
Farbzahl Max. 25,0 APHA
Prüfung auf Identität (IR) Entspricht
Primäre und sekundäre Amine Max. 0,002 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,001 %
Wasser Max. 0,03 %