Germanium(IV)oxid

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: Germaniumdioxid

CHMP003844-100EA 0 EUR
CHMP003844-100
Germanium(IV)oxid
Germanium(IV)oxid
Formel: GeO₂
Molecular Weight: 104,61 g/mol
Schmelzpunkt: 1110 °C
Dichte: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011030
CAS-Nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR