Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.19145.2500EA 107 EUR
8.19145.2500 8.19145.9999
Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896
Siedepunkt: ∼118 °C (1013 hPa)
Dichte: ∼1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 3265
ADR: 8,II