G418 Disulfat
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyme: G-418 Sulfat, G418 Sulfat, Geneticin®, G-418 Disulfat
13200-1 13200-5
CAYM13200-1EA 75 EUR
CAYM13200-1 CAYM13200-5
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Molecular Weight: 692,72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2