D(-)-N-Methylglucamin
Lieferant: EDQM
Synonyme: Meglumin(-)-1-Desoxy-1-(methylamino)-D-glucitol(-)-N-Methyl-D-glucamin(-)-1-Methylamino-1-desoxy-D-glucitol
EDQMY0001209EA 235 EUR
EDQMY0001209
D(-)-N-Methylglucamin
D(-)-N-Methylglucamin
Formel: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 195,22 g/mol
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004707
CAS-Nummer: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154