Kaliumcyanid 100 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: Ricca Chemical
Synonyme: ZyankaliCyankalium
RICC6040-16EA 156 EUR
RICC6040-16
Kaliumcyanid 100 g/l in wässriger Lösung
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Molecular Weight: 65,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 3413
ADR: 6.1,II