(Aminomethyl)phosphonsäure

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10205000EA 98 EUR
EHERC10205000
(Aminomethyl)phosphonsäure
(Aminomethyl)phosphonic acid
Formel: CH₆NO₃P
Molecular Weight: 111,04 g/mol
MDL: MFCD00008105
CAS-Nummer: 1066-51-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR