Thionin (Acetat), rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
229840050 229840250
ACRO229840050EA 62.6 EUR
ACRO229840050 ACRO229840250
Thionin (Acetat), rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Thionin (Acetat)
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Molecular Weight: 287,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081194
CAS-Nummer: 78338-22-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 597 to 601 nm (in water)