Aluminiumacetat basisch
Lieferant: Honeywell Chemicals
HONE25001.9025EA 0 EUR
HONE25001.9025
Aluminiumacetat basisch
Aluminiumacetat basisch
Formel: C₄H₇AlO₅
MDL: MFCD00008688
CAS-Nummer: 142-03-0
EINECS: 205-518-2