5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Lieferant: Molekula
MOLEM46642783EA
0
EUR
MOLEM46642783
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel:
C₈H₄BrClNNa₂O₄P Molecular Weight: 370,43 g/mol |
MDL:
MFCD00036757 CAS-Nummer: 102185-33-1 |