L(-)-Carnitin
Lieferant: Molekula
MOLEM59240682EA 0 EUR
MOLEM59240682
L(-)-Carnitin
L(-)-Carnitin
Formel: C₇H₁₅NO₃
Molecular Weight: 161,20 g/mol
MDL: MFCD00038747
CAS-Nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0