Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
A12323.03 A12323.06 A12323.14
A12323.03EA 31.6 EUR
A12323.03 A12323.06 A12323.14
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat ≥98%
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Purity: 98% CAS No.: 41468-25-1 Molecular Formula: C8H10NO6P.H2O Formula Weight: 265.17 (247.15anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 142° MDL No.: MFCD00149414
Formel: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Molecular Weight: 265,17 g/mol (247,15 anhy)
Schmelzpunkt: 142 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00149414
CAS-Nummer: 41468-25-1
EINECS: 200-208-3
Merck Index: 14,7979