Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Lieferant: Molekula
MOLE26067672-5GEA 104 EUR
MOLE26067672-5G
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Formel: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Molecular Weight: 265,17 g/mol (247,15 anhy)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00149414
CAS-Nummer: 41468-25-1