Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Lieferant: Serva
SERA33940.02EA
0
EUR
SERA33940.02
SERA33940.03
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Pyridoxal-5'-phosphat Monohydrat
Formel:
C₈H₁₀NO₆P·1H₂O Molecular Weight: 265,17 g/mol (247,15 anhy) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00149414 CAS-Nummer: 41468-25-1 |