Kämme für Max Submarine Horizontale Elektrophoreseeinheit, He 99X
Lieferant: Hoefer
HOEFHE91-BKEA 64.5 EUR
HOEFHE91-BK HOEFHE91A-10-3.0 HOEFHE91A-15-1.0
Kämme für Max Submarine Horizontale Elektrophoreseeinheit, He 99X
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Alle Kämme erfordern HE-91-BK-Kammrücken, separat zu bestellen.