Calciumchlorid-Zylinder
Lieferant: Witeg
WITG5.624.104EA 168.66 EUR
WITG5.624.104
Calciumchlorid-Zylinder
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit Hohe Temperaturbeständigkeit Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel