Zellschaber
Lieferant: Witeg
WITG8.486.200EA 81.32 EUR
WITG8.486.200
Zellschaber
Zellschaber
Gebogener, kunststoffbeschichteter Glasgriff, bewegliche PTFE-Klinge. Schaber zum Entfernen von Zellen aus Flaschen und Platten. Länge 50 mm.