Hydroxylammoniumchlorid 10% in wässriger Lösung für die Bestimmung von Eisen und Quecksilber

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Hydroxylamin HydrochloridChlorhydrathydroxylaminHydroxylamin HClHydroxylamin-Hydrochlorid

KRAF01169.5000EA 0 EUR
KRAF01169.5000 KRAF01169.9800 KRAF01169.6000 KRAF01169.3000
Hydroxylammoniumchlorid 10% in wässriger Lösung für die Bestimmung von Eisen und Quecksilber
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR