Hydroxylammoniumchlorid 10% in wässriger Lösung für die Bestimmung von Quecksilber

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Hydroxylamin HydrochloridChlorhydrathydroxylaminHydroxylamin HClHydroxylamin-Hydrochlorid

KRAF20111.5020EA 0 EUR
KRAF20111.5020 KRAF20111.2000 KRAF20111.3000
Hydroxylammoniumchlorid 10% in wässriger Lösung für die Bestimmung von Quecksilber
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR