Uranin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme:
Fluorescein Natriumsalz
, Resorcinphthalein Dinatriumsalz
, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure Dinatriumsalz
, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz
, Dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoat
, Fluorescein-Natrium
, Fluoreszein Dinatriumsalz
, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz
, Fluorescein Dinatriumsalz
, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)- (3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz
, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz
, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz
Formel:
C₂₀H₁₀Na₂O₅ Molecular Weight: 376,28 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167039 CAS-Nummer: 518-47-8 EINECS: 208-253-0 Merck Index: 13,04185 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...