Karminsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
11298-25MGEA 159 EUR
11298-25MG
Karminsäure, Supelco®
Karminsäure
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MDL: MFCD00167028
CAS-Nummer: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3