Dimethylglyoxim 1% in Ethanol 96% (v/v)
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Diacetylglyoxim
, Tschugaeff-Reagenz
, Diacetyldioxim
, 2,3-Butandiondioxim
, DMG
KRAF16495.3700EA
109
EUR
KRAF16495.3700
Dimethylglyoxim 1% in Ethanol 96% (v/v)
Dimethylglyoxim
Formel:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Molecular Weight: 116,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002117 CAS-Nummer: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 |