(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
STRE15-0160-1GEA
663
EUR
STRE15-0160-1G
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan
Phosphine
Formel:
C₂₈H₂₈P₂ Molecular Weight: 426,47 g/mol Schmelzpunkt: 108…109 °C |
MDL:
MFCD00009836 CAS-Nummer: 64896-28-2 |