Blood collection tubes, K3EDTA, EMOPLASTIK®
Lieferant: Vacutest Kima
EMOPLASTIK®
KIMA18553EA 0 EUR
KIMA18553
Blood collection tubes, K3EDTA, EMOPLASTIK®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Polypropylene test tube with cap.
  • K3 EDTA for 5 ml of blood
  • Non sterile
  • With writing area