Schutzbrillen, Adaptec™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1030749HS 1030759HS 1030739HS
DALL1030749HSEA 24.8 EUR
DALL1030749HS DALL1030759HS DALL1030739HS
Schutzbrillen, Adaptec™
Schutzbrillen
Elegante Schutzbrillen mit durchgehender Scheibe aus PC und belüftetem, gepolstertem Rahmen.
  • Nasenbügel mit drei Positionen ist einfach zu verstellen und zentriert die Augen auf die Scheibenmitte
  • Anpassbare Nasenauflagen
  • 7-stufig einstellbarer Sichtscheibenwinkel vermindert Beschlagen
  • Bügel-Feineinstellung ermöglicht es den Arbeitern, den Bügeldruck anzupassen, ohne die Brille abnehmen zu müssen
  • 4A+ Beschichtung auf beiden Seiten der Scheibe sorgt für ausgezeichnete beschlagfreie, antistatische und kratzfeste Eigenschaften
Geeignet für Arbeiten, wo Risiken wie Abrieb, Beschlag, luftgetragene Partikel oder Stöße auftreten.
Standards: EN 166 FT