Nitrilhandschuhe für die Lebensmittelverarbeitung, VersaTouch™
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
92-200/6.5-7 92-205/6.5-7 92-205/7.5-8 92-205/8.5-9 92-205/9.5-10 92-210/6.5-7 92-210/7.5-8 92-205/10.5-11 92-200/10.5-11
112-1989EA 0 EUR
112-1989 112-2736 112-2737 112-2738 112-2739 112-2740 112-2741 ANSE92-205/10.5-11 112-6294
Nitrilhandschuhe für die Lebensmittelverarbeitung, VersaTouch™
Handschuhe
Diese dünnen Nitril-Handschuhe sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und eignen sich ideal für die Handhabung von allen fetthaltigen Lebensmitteln.
  • Unsteril, ungepudert
  • Strukturierte Fingerspitzen für guten Komfort und optimales Tastgefühl für empfindliche, präzise Arbeiten
  • Rollrand verhindert, dass Flüssigkeit auf Arm oder Handgelenk gelangt
  • Latexfrei: kein Risiko von Typ-I-Allergien
Typische Anwendungen umfassen die Zubereitung von Mahlzeiten, Verarbeitung von Obst, Gemüse und Milchprodukten, Lebensmittelvertrieb und Gastronomie.
Colour: White or blue
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III, AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt