Schnittschutzhandschuhe, Metalist® 28-400
Lieferant: Ansell
ANSE28-400/7EA 0 EUR
ANSE28-400/7 ANSE28-400/8 ANSE28-400/9 ANSE28-400/10
Schnittschutzhandschuhe, Metalist® 28-400
Basierend auf den Merkmalen unserer Hylite®-Handschuhe hat Ansell den Metalist® mit einer noch höheren Schnitt- und Abriebfestigkeit entwickelt. Dank der Materialkombination aus Kevlar® und Baumwolle mit einer ¾-Tauchbeschichtung eignet sich der Handschuh ideal für die hohen Anforderungen bei leichten Metallarbeiten.
  • Silikonfrei: gewährleistet eine verschmutzungsfreie Verarbeitung von Blechen
  • Optimale Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort
Standards: EN 388 (4221), Kat. II