VWR® Traceable®, Alti-, Baro- und Thermometer
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
620-1922EA 385 EUR
620-1922 VWRU61161-398
VWR® Traceable®, Alti-, Baro- und Thermometer
Barometer
Dieses kompakte und leichte Barometer misst den Luftdruck, die Temperatur und die Höhe. Die Luftdruckentwicklung wird grafisch dargestellt. Außerdem verfügt das Gerät über eine Stoppuhr/Tageszeituhr und einen Kompass.
  • Robustes, stoßfestes Gehäuse
  • Uhr mit Tageszeitanzeige und Stoppuhr
  • Luftdruckentwicklung wird grafisch dargestellt
Standards: Konformität mit ISO 17025; akkreditiert von der A2LA, belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit Schlüsselband, zwei Batterien.