2-Chlorphenylisothiocyanat ≥95,0% (durch GC)
Lieferant: TCI EUROPE
Gefahr
TCIAI0534-25GEA 201 EUR
TCIAI0534-25G TCIAI0534-5G
2-Chlorphenylisothiocyanat ≥95,0% (durch GC)
2-Chlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 262°C
MDL: MFCD00004801
CAS-Nummer: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %