Platin ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver -200/+400 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Platinium
46830.03
46830.06
46830.03EA
309
EUR
46830.03
46830.06
Platin ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver -200/+400 mesh
Platinum
Formel:
Pt Molecular Weight: 195,08 g/mol Siedepunkt: 4530 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1773 °C Dichte: 21,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II |