3-Amino-5-methylisoxazol ≥97,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
Achtung
Synonyme: 5-Methylisoxazol-3-ylamin5-Methylisoxazol-3-amin
TCIAA0980-250GEA 1350 EUR
TCIAA0980-250G TCIAA0980-25G
3-Amino-5-methylisoxazol ≥97,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
3-Amino-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₆N₂O
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Schmelzpunkt: 56…60 °C
MDL: MFCD00003155
CAS-Nummer: 1072-67-9
EINECS: 214-013-6
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/29/28928729.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 65.0 deg-C