Weißes Mineralöl (Erdöl), 20 cSt
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCON150-020-003EA 270 EUR
PROOCON150-020-003
Weißes Mineralöl (Erdöl), 20 cSt
Mineral oil, white (petroleum)
MDL: MFCD00131611
CAS-Nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8