Carbenicillin Dinatriumsalz
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
RC-033EA 90.5 EUR
RC-033
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Molecular Weight: 422,363 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8