2-Fluoradenosin ≥96,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI EUROPE
Achtung
TCIAF0656-1GEA 472 EUR
TCIAF0656-1G TCIAF0656-200MG
2-Fluoradenosin ≥96,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
2-Fluoradenosin
Formel: C₁₀H₁₂FN₅O₄
Molecular Weight: 285,23 g/mol
Schmelzpunkt: 200°C
MDL: MFCD00866394
CAS-Nummer: 146-78-1
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/04/28969204.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -73.0 deg (C=0.1, EtOH)