2,4-Dichlorphenylacetat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBLT00260.1EA 0 EUR
MAYBBLT00260.1 CHMPBLT00260.250
2,4-Dichlorphenylacetat
2,4-Dichlorphenylacetat
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 205,0380 g/mol
CAS-Nummer: 6341-97-5