Chloroform-[13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL485403-500MGEA
984
EUR
SIAL485403-500MG
Chloroform-[13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Chloroform-[13C]
Formel:
CHCl₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
31717-44-9 UN: 1888 ADR: 6.1,III |