Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19752.03EA
120
EUR
L19752.03
L19752.06
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat ≥97%
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat
Formel:
C₁₂H₂₈BF₄P Molecular Weight: 290,13 g/mol Schmelzpunkt: 266…267 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039975 CAS-Nummer: 131274-22-1 |