Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
STRE15-6000-1GEA 148 EUR
STRE15-6000-1G
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat ≥99%
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat
Phosphine
Formel: C₁₂H₂₈BF₄P
Molecular Weight: 290,13 g/mol
Schmelzpunkt: 261 °C (Zers.)
MDL: MFCD04039975
CAS-Nummer: 131274-22-1