Progesteron, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP6149-1MGEA 122 EUR
SIALP6149-1MG
Progesteron, Sigma-Aldrich®
Progesteron
Formel: C₂₁H₃₀O₂
MDL: MFCD00003658
CAS-Nummer: 57-83-0
EINECS: 200-350-6