Progesteron, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP8783-25GEA 244 EUR
SIALP8783-25G SIALP8783-1G SIALP8783-5G
Progesteron, Sigma-Aldrich®
Progesteron
Formel: C₂₁H₃₀O₂
MDL: MFCD00003658
CAS-Nummer: 57-83-0
EINECS: 200-350-6