L(+)-Glutamin 0.2 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Biowest
Synonyme: QLevoglutamid(S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid(S)-(+)-GlutaminL(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amidGlnL(+)-Glutaminsäure-5-amidH-Gln-OH(S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid
X0550-100EA 11.4 EUR
X0550-100
L(+)-Glutamin 0.2 mol/l in wässriger Lösung
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg