Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DDSA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22049.0250EA 37.1 EUR
8.22049.5000 8.22049.9999 8.22049.0250
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)
Formel: C₁₆H₂₆O₃
Molecular Weight: 266,38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036197
CAS-Nummer: 25377-73-5
EINECS: 246-917-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 266.38 g/mol
Boiling Point 200 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (200 °C)
Flash Point 127 °C
Refractive Index 1.4745 (25 °C, 589 nm)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 ( 50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)