Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)

Lieferant: POLYSCIENCES EUROPE

Synonyme: DDSA

POLS00563-450EA 276 EUR
POLS00563-450
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)
Formel: C₁₆H₂₆O₃
Molecular Weight: 266,38 g/mol
MDL: MFCD00036197
CAS-Nummer: 25377-73-5
EINECS: 246-917-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR