Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch) hart Einbettmedium, Supelco®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: DDSA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45346-250ML-FEA 86.6 EUR
45346-250ML-F
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch) hart Einbettmedium, Supelco®
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)
Epoxy embedding medium, hardener DDSA
Formel: C₁₆H₂₆O₃
Molecular Weight: 266,38 g/mol
MDL: MFCD00036197
CAS-Nummer: 25377-73-5
EINECS: 246-917-1