Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DDSA
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL443271-1LEA 176 EUR
SIAL443271-1L
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)
Formel: C₁₆H₂₆O₃
Molecular Weight: 266,38 g/mol
MDL: MFCD00036197
CAS-Nummer: 25377-73-5
EINECS: 246-917-1