Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14863000EA 53 EUR
EHERC14863000
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172,19 g/mol
MDL: MFCD00001681
CAS-Nummer: 58-27-5
EINECS: 200-372-6