Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Lieferant: Merck
47775.EA
59
EUR
47775.
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Formel:
C₁₁H₈O₂ Molecular Weight: 172,19 g/mol |
MDL:
MFCD00001681 CAS-Nummer: 58-27-5 EINECS: 200-372-6 |